Przejdź do
04067
Fmoc-6-Ahx-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
6-(Fmoc-amino)caproic acid, 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5883220
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23NO4/c23-20(24)12-2-1-7-13-22-21(25)26-14-19-17-10-5-3-8-15(17)16-9-4-6-11-18(16)19/h3-6,8-11,19H,1-2,7,12-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI key
FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
040660406804069
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergej Karel et al.
Carbohydrate polymers, 201, 300-307 (2018-09-23)
New materials based on molecules naturally occurred in body are assumed to be fully biocompatible and biodegradable. In our study, we used hyaluronic acid (HA) modified with peptides, which meet all this criterion and could be advantageously used in tissue
Christos Kontos et al.
Nature communications, 11(1), 5981-5981 (2020-11-27)
Targeting a specific chemokine/receptor axis in atherosclerosis remains challenging. Soluble receptor-based strategies are not established for chemokine receptors due to their discontinuous architecture. Macrophage migration-inhibitory factor (MIF) is an atypical chemokine that promotes atherosclerosis through CXC-motif chemokine receptor-4 (CXCR4). However
Jing Han et al.
Molecular pharmaceutics, 15(7), 2840-2856 (2018-05-26)
GLP-1 analogs suffer from the main disadvantage of a short in vivo half-life. Lithocholic acid (LCA), one of the four main bile acids in the human body, possesses a high albumin binding rate. We therefore envisioned that a LCA-based peptide
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
185507-5G04061835554478
130109-1KG04061838726827
185507-100G04061835554461
185507-500G04061838757272
822290100004022536487953
822290025004022536487946
70450-500G04061833439531
70448-5G04061833358672
70450-100G04061832826431
130109-250G04061838726834
04067-5G04061838628800
04067-1G04061838628794
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?