Przejdź do
04066
Fmoc-5-Ava-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-(Fmoc-amino)pentanoic acid, 5-(Fmoc-amino)valeric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
289,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.39
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3565625
289,50 zł
Cena katalogowa386,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
137-145 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H21NO4/c22-19(23)11-5-6-12-21-20(24)25-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13H2,(H,21,24)(H,22,23)
InChI key
ULLSWWGYZWBPHK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
040670406800347
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
color
white
color
white
color
white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N3019-25G04061834115663
841023010004022536626154
N3405-500G04061831836769
N3405-100G04061834116059
N3019-500G04061834115670
04066-1G04061838628787
04066-5G04061832593036