Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł |
Informacje o tej pozycji
314,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.497-1.502, n20/D 1.498 (lit.)
bp
259-263 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade Fragrance grade, Halal, Kosher | grade FG, Fragrance grade, Kosher | grade FG, Halal, Kosher, natural |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances |
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥90% | assay ≥97% | assay ≥95% |
| format neat | format - | format - | format - |
| refractive index n20/D 1.497-1.502, n20/D 1.498 (lit.) | refractive index n20/D 1.498 (lit.) | refractive index n20/D 1.52 (lit.) | refractive index n20/D 1.52 (lit.) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ionone
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1132001-200MG | 04061833849484 |
| 03642-100MG | 04061838619778 |