Przejdź do
03140
Copper(I) iodide
≥99.5%, purum
Synonim(y):
Cuprous iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.45
UNSPSC Code:
12161600
eCl@ss:
38150105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
231-674-6
MDL number:
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Copper(I) iodide, purum, ≥99.5%
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥99.5%
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry
mp
605 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Application
Copper(I) iodide, in combination with cesium fluoride, can be used to promote Stille coupling reaction. It can also mediate the reaction between arenethiolate ions and different
nonactivated aryl iodides in hexamethylphosphoric triamide to form aryl sulfides.
Copper(I) iodide can be used to catalyze:
  • Thioetherification of aryl halides using thiourea and alkyl bromides in wet polyethylene glycol and in the presence of potassium carbonate as a base.
  • Reaction between acetylenes and metal halides in diethylamine to form transition metal alkynyl complexes.
  • Reaction between terminal alkynes with phenylchalcogenyl halides to form alkynyl selenides, sulfides and tellurides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2155549390138.18311
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥99.5%
assay
99.999% trace metals basis
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
605 °C (lit.)
mp
605 °C (lit.)
mp
-
mp
588 °C
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
5.62 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(I) iodide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Facile substitution reaction between nonactivated aryl iodides and arenethiolates in the presence of copper (I) iodide.
Suzuki H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 9(11), 1363-1364 (1980)
Significant enhancement of the Stille reaction with a new combination of reagents?copper (I) iodide with cesium fluoride.
Mee SP, et al.
Chemistry?A European Journal , 11(11), 3294-3308 (2005)
One?Pot Thioetherification of Aryl Halides Using Thiourea and Alkyl Bromides Catalyzed by Copper (I) Iodide Free from Foul?Smelling Thiols in Wet Polyethylene Glycol (PEG 200).
Firouzabadi H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(1), 119-124 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03140-50KG04061834426554
03140-1KG04061826714256
03140-100G04061835554003