Przejdź do
215554
Copper(I) iodide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Cuprous iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
24 210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.45
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38150105
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
EC Number:
231-674-6
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Solubility:
dilute aqueous acid: insoluble(lit.)
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: copper
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1290 °C/1 atm (decomp)(lit.)
mp
605 °C (lit.)
solubility
dilute aqueous acid: insoluble(lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Application
Copper(I) iodide can be used as a catalyst for:
  • For arylation of pyrazole and derivatives by coupling arenediazonium species under mild and ligand-free conditions.
  • Selective cross-coupling of dibromo alkenes and heteronucleophiles which leads to numerous building blocks such as 1-bromoenamides, ynamides, ketene N, N-acetals, 1-bromoenol ethers, ynol ethers, ketene O, O-acetals, and vinyl phosphonates.
  • Stereospecific and the regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds.
It can also be used as a starting material in the preparation of diphenylphosphinepyridine-derivatives (PyrPHOS)-copper iodide complexes which are suitable for use in OLEDs.
Features and Benefits
  • Low toxicity
  • Mild reaction condition
  • High purity ensures reproducibility and avoids cocatalysis by contaminants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7920632055408.18311
description
99.999% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
description
98%
description
for synthesis
form
powder and chunks
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
dilute aqueous acid: insoluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
0.08 g/L
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
605 °C (lit.)
mp
605 °C (lit.)
mp
605 °C (lit.)
mp
588 °C
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(I) iodide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. If the purity of 99.999% for Product 215554, Copper (I) Iodide is based solely on trace metal content, then what is the chemical purity of this product?
    1 answer
    1. We do not report a chemical purity for this product, however, an approximation of the purity can be determined by taking the value for the Copper content reported on the Certificate of Analysis and dividing it by the theoretical content of 33.4%.  (It is a an approximation because there could be other Copper containing impurities present that may contribute to the value).
      Helpful?
  4. What is Product 215554, Copper (I) Iodide soluble in?
    1 answer
    1. According to the 13th edition of the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, it is decomposed by concentrated Sulfuric Acid and Nitric Acid, insoluble in water, practically insoluble in ethanol and dilute acids, soluble in aqueous solutions of ammonia, alkali cyanides, thiosulfates, and iodides.
      Helpful?
  5. Product 215554, Copper (I) Iodide has turned grayish in color.  Is it still good?
    1 answer
    1. This compound is light sensitive.  It is cream colored when first it is first produced, then slowly turns grayish in color because of its photosensitivity.  Chemical purity is not significantly compromised by modest homogeneous appearance changes.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.