Przejdź do
02560
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution
10 g/L in isopropanol, for TLC derivatization
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-661-7
Beilstein/REAXYS Number:
4132845
MDL number:
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
concentration
10 g/L in isopropanol
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
spray and plunge reagent for chromatography
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1564771.03058D2004
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
10 g/L in isopropanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yulian Chen et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 29(6), 855-864 (2016-03-10)
The objective of this study was to compare the physicochemical and nutritional properties of breast and thigh meat from commercial Chinese crossbred chickens (817 Crossbred chicken, 817C), imported commercial broilers (Arbor Acres broiler, AAB), and commercial spent hens (Hyline Brown
H R Bruns et al.
Journal of dairy science, 98(10), 7218-7225 (2015-08-19)
Whereas most soybean feedstuffs have been extensively investigated for use in ruminant diets, a lack of information exists regarding steam-flaked soybeans (SFSB). This research evaluated various inclusion rates of SFSB in diets for lactating dairy cattle. Twelve multiparous Holstein cows
Niels Hempel et al.
Journal of applied phycology, 24(6), 1407-1418 (2012-11-06)
Microalgae are discussed as an alternative source for the production of biofuels. The lipid content compared to cultivation time of used species is the main reason for any choice of a special strain. This paper reviews more analytical data of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B12407-25G04061833421611
B12407-5G04061832492087
02560-500ML04061838617767