156477
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
ACS reagent, 99%
Synonim(y):
Ehrlich’s reagent
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
mp
72-75 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: passes test (APHA ≤60)
hydrochloric acid: passes test
λmin
369 nm
λmaks.
385 nm
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?