Przejdź do
02553
Phosphomolybdic acid solution
ready-to-use spray and plunge reagent
Synonim(y):
Molybdophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
933,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3[P(Mo3O10)4]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1825.25
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
suitability
suitable for chromatography
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphomolybdic acid solution (PMA), a ready-to-use spray solution is a component of Masson′s trichrome stain. It functions as a mordant, forming a bridge between the substrate and the primary dye.
Application
Phosphomolybdic acid solution is a ready-to-use spray for the visualization of steroids, alkaloids, antioxidants, and terpenes resolved by thin-layer chromatography (TLC) and high-performance TLC (HPTLC).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4869319279HT153
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oleg Zui et al.
Talanta, 78(3), 1185-1189 (2009-03-10)
Interaction of luminol with phosphomolybdic, phosphovanadomolybdic and silicomolybdic acids was studied by examination of chemiluminescence spectra, measurement of ESR spectra, investigation of reaction order, and elucidation of inhibition effects. A scheme of the reaction mechanism is proposed.
B Simonovska et al.
Journal of chromatography. A, 903(1-2), 219-225 (2001-01-12)
A high-performance thin-layer chromatographic (HPTLC) method for the determination of the two main potato glycoalkaloids, alpha-chaconine and alpha-solanine, in different parts of the potato plant, is described. Samples were extracted with diluted aqueous acetic acid containing the ion-pairing reagent 1-pentanesulfonic
Andrey V Bulatov et al.
Talanta, 96, 62-67 (2012-07-24)
Simple, rapid and fully automated methods for the manual and automated spectrophotometric determination of epinephrine have been developed by using schemes of stepwise injection (SWIA) and sequential injection analysis (SIA) implemented in the same manifold. The determination is based on
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B34729-100G04061838352521
B34729-25G04061833428016
02553-100ML04061838617620
02553-500ML04061838617675
EHNC-025531-20UG04065265335744
EHNC025531-20UG04061841457664
EHNC-025531-50UG04065265335751
EHNC025531-50UG04061841457671