Przejdź do
P4869
Phosphomolybdic acid solution
spray reagent, 10% in ethanol
Synonim(y):
Molybdophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
615,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3[P(Mo3O10)4]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1825.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Concentration:
10% in ethanol
615,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
packaging
pkg of 100 mL
concentration
10% in ethanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
For the detection of lipids, steroids, lactones, keto acids, hydroxy acids, unsaturated fatty acids, and phenolic compounds.
Other Notes
10% Phosphomolybdic acid in ethanol
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT15331927902553
description
spray reagent, 10% in ethanol
description
-
description
20 wt. % in ethanol
description
ready-to-use spray and plunge reagent
concentration
10% in ethanol
concentration
10%
concentration
20 wt. % in ethanol
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
packaging
pkg of 100 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphomolybdic acid solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Temperatura zapłonu (°F)
55.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.8 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Piktogramy
FlameCorrosion
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)