Przejdź do
02538
Raka-Ray Agar
NutriSelect® Plus, powder, selective for lactic acid bacteria, pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Selektywna baza agarowa dla bakterii kwasu mlekowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171609
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Form:
powder
Suitability:
Pediococcus spp., selective for lactic acid bacteria
Application(s):
agriculture
bioburden testing
food and beverages, microbiology
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
N-acetyl glucosamine, 0.5 g/L , agar, 17.0 g/L , betaine hydrochloride, 2.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20.0 g/L , diammonium hydrogen-citrate, 2.0 g/L , fructose, 5.0 g/L , glucose, 5.0 g/L , liver concentrate, 1.0 g/L , magnesium sulphate, 2.0 g/L , maltose, 10.0 g/L , manganese sulfate, 0.66 g/L , monopotassium phosphate, 2.0 g/L , potassium aspartate, 2.5 g/L , potassium glutamate, 2.5 g/L , yeast extract, 5.0 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
5.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Pediococcus spp., selective for lactic acid bacteria
General description
Podłoże Raka-Ray Agar zostało opracowane przez Saha, Sondag i Middlekauff w celu monitorowania procesu warzenia piwa i analizowania go pod kątem szerokiej gamy bakterii. Stwierdzono, że podłoże to jest lepsze od kilku innych podłoży do hodowli bakterii Lactobacillus i Pediococci. Hamuje również wzrost fakultatywnych bakterii kwasu mlekowego, które są często związane z psuciem się piwa mlekowego.
Application
Podłoże Raka-Ray Agar jest zalecane do selektywnej izolacji bakterii kwasu mlekowego występujących w piwie i procesie warzenia.
Preparation Note
Zawiesić 38,5 g w 500 ml wody destylowanej. Doprowadzić do wrzenia i całkowicie rozpuścić pożywkę. Rozlać do probówek lub butelek i sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 50-55°C i dodać zawartość 1 fiolki suplementu selektywnego dla bakterii kwasu mlekowego (nr kat. 14121). Dodać 3,5 ml roztworu cykloheksymidu (nr kat. 18079). Dobrze wymieszać i przelać do sterylnych szalek Petriego lub dozować według potrzeb.
Analysis Note
Enzymatyczny hydrolizat kazeiny, koncentrat wątroby, ekstrakt drożdżowy dostarczają węgla, azotu, aminokwasów, minerałów, witamin, pierwiastków śladowych i innych niezbędnych składników odżywczych dla wzrostu. Asparaginian potasu i glutaminian potasu są dodatkowymi źródłami aminokwasów. Maltoza służy do wykrywania bakterii Lactobacillus, które nie mogą wykorzystywać glukozy jako źródła węgla, a fruktoza jest źródłem węgla dla bakterii Lactobacillus fructivorans. Glukoza jest potrzebna jako fermentacyjne źródło energii dla Pediococci. Monooleinian sorbitanu działa stymulująco na bakterie kwasu mlekowego. Ponadto N-acetyloglukozamina, ekstrakt drożdżowy z koncentratu wątrobowego i chlorowodorek betainy są stosowane jako czynniki stymulujące wzrost. Wodorocytrynian diamonu i fosforan monopotasowy są środkami buforującymi, podczas gdy magnez i mangan są ważnymi pierwiastkami śladowymi dla Lactobacillaceae. Dodatek fenyloetanolu hamuje rozwój organizmów Gram-ujemnych, podczas gdy amfoterycyna B i cykloheksymid hamują wzrost drożdży i pleśni.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.461661.000431.05448
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
application(s)
agriculture
bioburden testing
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Pediococcus spp., selective for lactic acid bacteria
suitability
selective for Lactobacillus
suitability
Bifidobacterium spp.
suitability
molds, yeasts
form
powder
form
-
form
granular
form
granular
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Zobacz wszystkie artykuły
Sixty years of Amphotericin B: An Overview of the Main Antifungal Agent Used to Treat Invasive Fungal Infections
Infectious diseases and therapy, 1-33 (2021)
The genera lactobacillus and carnobacterium
Hammes, WALTER P and Hertel, CHRISTIAN
The Prokaryotes: Vol. 1: Symbiotic Associations, Biotechnology, Applied Microbiology, 4, 320-403 (2006)
European Brewing Convention
Journal of the Institute of Brewing, 87, 303-303 (1981)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
02538-500G-F04061838617613