Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~429000, Mp ~549000, Mw ~483000
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.12
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt Mn ~429000, Mw ~483000, Mp ~549000 | mol wt Mn ~1100, Mp ~1250, Mw ~1270 | mol wt Mp ~18500, Mw ~18600 | mol wt Mp ~10200, Mw ~10600, Mw/Mn ≤1.20 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(methacrylic acid sodium salt)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8412440001 | 04022536630434 |
| 8412440005 | 04027269070816 |
| 178470-5G | 04061838753786 |
| 178470-1G | 04061838753762 |
| 178470-25G | 04061838753779 |
| 02363-250MG | 04061832879338 |