Kluczowe dokumenty
02351
Poly(methacrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 1,270
Synonim(y):
Poly(sodium methacrylate)
Wybierz wielkość
1390,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1390,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mn ~1100
Mp ~1250
Mw ~1270
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.15
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?