Przejdź do
02300
D-(+)-Malic acid
unnatural form, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
(R)-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-Hydroxybutanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.09
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-262-2
Beilstein/REAXYS Number:
1723540
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (T)
optical activity
[α]20/D +28.0±2°, c = 5.5% in pyridine
quality
unnatural form
mp
98-102 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
O[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UWTATZPHSA-N
Application
D-(+)-Malic acid can be used:
  • As a starting material for the enantioselective total synthesis of (−)-erinapyrone B.
  • As a chiral organocatalyst in the synthesis of α-aminophosphonates from various aldehydes, aniline, and diethyl phosphite.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46940-U0228809172
assay
≥97.0% (T)
assay
-
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
98-102 °C (lit.)
mp
98-102 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
optical activity
[α]20/D +28.0±2°, c = 5.5% in pyridine
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
optical activity
-
quality
unnatural form
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Yang et al.
Scientific reports, 8(1), 10253-10253 (2018-07-08)
Impactful dietary RNA delivery requires improving uptake and enhancing digestive stability. In mouse feeding regimes, we have demonstrated that a plant-based ribosomal RNA (rRNA), MIR2911, is more bioavailable than synthetic MIR2911 or canonical microRNAs (miRNAs). Here mutagenesis was used to
C Orskov et al.
FEBS letters, 247(2), 193-196 (1989-04-24)
We developed specific, C-terminal radioimmunoassays for three proglucagon (PG) fragments: PG 151-158, PG 151-160 and PG 126-159 (glucagon-like peptide-2 (GLP-2] in order to determine the exact C-terminal sequence of the newly isolated GLP-2 in man and pig. The antigens and
Concise Total Synthesis of (-)-Erinapyrone B from D-(+)-Malic Acid
Samala R, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 500-506 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
124281-1G04061825852881
02300-25G04061833037775
02300-1G04061838612359
02300-5G04061838612366