Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 472,00 zł |
Informacje o tej pozycji
179,00 zł
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
optical activity
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
impurities
≤0.3% water
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
101-103 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Application
- As a carboxylate ligand in the preparation of a variety of chiral metal malates and coordination polymers.
- In the preparation of poly(malic acid), which is a biodegradable, bioabsorbable and water-soluble polymer.
- As a key ingredient in the total synthesis of (+)-australine, (+)-brasilenyne[1], epothilones B and D.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥95% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 101-103 °C (lit.) | mp 101-103 °C (lit.) | mp 101-103 °C (lit.) | mp 101-103 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine | optical activity - | optical activity [α]20/D −27°, c = 5.5 in pyridine | optical activity - |
| ign. residue ≤0.1% (as SO4) | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
| impurities ≤0.3% water | impurities ≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Malic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?