Przejdź do
02193
Monononadecanoin
analytical standard
Synonim(y):
Glyceryl monononadecanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H44O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.58
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
InChI
1S/2C22H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-20-21(24)19-23;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-21(19-23)20-24/h2*21,23-24H,2-20H2,1H3
InChI key
SNBRFGSCPLJOMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Monononadecanoin may be used as a reference standard for the separation and isolation of neutral lipid from a lipid mixture into individual class, in high yield and purity, by using bonded phase columns.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2289W222322412120
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.0-101.0% anhydrous basis
assay
97%
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapid separation of lipid classes in high yield and purity using bonded phase columns.
Kaluzny M A, et al.
Journal of Lipid Research, 26(1), 135-140 (1985)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
02193-25MG04061835560035