Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 227,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-867-0
Beilstein/REAXYS Number:
4009585
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
loss
≤5% loss on drying
mp
~285 °C (dec.)
SMILES string
Cl[H].Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
InChI key
UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenine monohydrochloride can be used in designing novel bioactive adenine derivatives and adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98.5-101.0% anhydrous basis | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) |
| mp ~285 °C (dec.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| loss ≤5% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Preparation and characterization of adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films
Lu Z, et al.
European Polymer Journal, 102, 209-218 (2018)
Synthesis and DNA binding of new adenine derivatives incorporating 5-((Alkylthio)-1,3,4-oxadiazol-2-yl) methyl moiety
Y?lmaz Y, et al.
Medicinal Chemistry Research, 27(8), 2027-2033 (2018)
Synthesis of triazolylmethyl-linked nucleoside analogs via combination of azidofuranoses with propargylated nucleobases and study on their cytotoxicity
Halay E, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1-9 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 01840-25G | 04061835553990 |