Przejdź do
01713
Cryolite
≥97.0% (from F), powder, synthetic
Synonim(y):
Kryolith, Sodium hexafluoroaluminate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
6 x 2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na3AlF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.94
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cryolite, synthetic, ≥97.0% (from F)
Quality Segment
assay
≥97.0% (from F)
form
powder
quality
synthetic
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
impurities
≤0.5% silicic acid (as SiO2)
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
InChI key
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Application
Cryolite is commonly used as an electrolyte for aluminum electrolysis. Alumina is dissolved in molten cryolite is used to dissolve alumina during aluminium processing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
305499230049307815
assay
≥97.0% (from F)
assay
97%
assay
99.98% trace metals basis
assay
-
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
cation traces
Fe: ≤500 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Properties of low-temperature melting electrolytes for the aluminum electrolysis process: a review.
Cassayre L, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 55(11), 4549-4560 (2010)
G A Valova et al.
TSitologiia i genetika, 28(3), 56-59 (1994-05-01)
Dermatoglyphic investigations which prove the existence of genetic predisposition to occupational fluorosis in workers of aluminum and criolite plants were carried out. Mathematical methods of pattern recognition were used for the multifactorial analysis. It was found that the complex analysis
P Grandjean et al.
American journal of epidemiology, 121(1), 57-64 (1985-01-01)
A cohort of 431 male cryolite workers employed for at least six months between 1924 and 1961 was identified from personnel records at the Copenhagen cryolite factory. During this period, heavy fluoride exposure resulted in at least 74 cases of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
01713-6X2.5KG-R04061833544235
01713-2.5KG-R04061838610133