Merck
230049
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroaluminate
99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Cryolite, Cryolite, synthetic, Sodium aluminum hexafluoride
Wybierz wielkość
25 G
861,00 zł
861,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
861,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na3AlF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
861,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
zanieczyszczenia
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Al](F)(F)(F)(F)(F)([Na])([Na])[Na]
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Klucz InChI
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Lungs,Skeleton
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sayanti Podder et al.
Toxicology and industrial health, 31(12), 1341-1347 (2013-07-13)
The study explored variations in the life cycle parameters in Drosophila melanogaster as a function of treatment with fluorinated insecticide, cryolite. Some of the life cycle parameters considered in this study were larval duration, pupal duration, and percentage of adult