Przejdź do
00790
Acetophenone
≥99.0% (GC), liquid, puriss. p.a.
Synonim(y):
Methyl phenyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023804
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-708-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605842
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetophenone, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.45 mmHg ( 25 °C), 1 mmHg ( 15 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1058 °F
impurities
≤0.02% free acid (as CH3COOH), ≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.534 (lit.), n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
transition temp
solidification point 19-20 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetophenone (Methyl phenyl ketone) is an alkyl phenyl ketone. Its triplet absorption spectra in non-polar solvents has been evaluated by nanosecond laser photolysis. Photoreduction of acetophenone has been investigated. N-chelate ligands based on chiral oxazolines catalyzed enantioselective hydrosilylation of acetophenone with α-naphtylphenylsilane has been reported. Intersystem crossing of aromatic aldehydes and ketones (benzaldehyde, acetophenone and benzophenone) has been studied. Rhodium(I) complexes containing optically active 2-(2′-pyridyl)pyridines efficiently catalyzes the reduction of acetophenone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W200905W20091042163
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
assay
98%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
Quality Level
100
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid, semisolid
form
liquid, semisolid
form
-
refractive index
n20/D 1.534 (lit.), n20/D 1.535
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.), n20/D 1.535
mp
19-20 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optically active nitrogen ligans: III. Enantioface-discriminating transfer hydrogenation of acetophenone catalyzed by rhodium (I) complexes with chiral 2-(2'-pyridyl) pyridines.
Botteghi C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 304(1), 217-225 (1986)
Comment on "closing the loop on bond selective chemistry using tailored strong field laser pulses".
Xin Zhu et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(17), 5264-5266 (2009-04-24)
Effects of solvent and substituents on the absorption spectra of triplet acetophenone and the acetophenone ketyl radical studied by nanosecond laser photolysis.
Lutz H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 77(14), 1758-1762 (1973)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
00790-250ML04061838606266