Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł |
Informacje o tej pozycji
269,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.45 mmHg ( 25 °C), 1 mmHg ( 15 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
1058 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.534 (lit.), n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Kosher, natural | grade - | grade - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay 98% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetophenone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?