Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1800,00 zł
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
clinical testing
InChI
1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
InChI key
RABKUCPRNJPBRH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥96.5% (GC) |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) forensics and toxicology |
| form powder | form - | form - | form - |
| impurities ≤0.5% water | impurities ≤0.5% water | impurities ≤0.5% water | impurities ≤0.5% water |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 00456-50MG | 04061834079002 |
![2-{2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid pharmaceutical impurity standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/303/197/4983f71e-abfb-4dc7-b1e9-0446b7f2c476/640/4983f71e-abfb-4dc7-b1e9-0446b7f2c476.png)
![{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol pharmaceutical impurity standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/122/595/f97308b7-b691-4671-a20d-5c784ad41402/640/f97308b7-b691-4671-a20d-5c784ad41402.png)
![2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde pharmaceutical impurity standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/293/848/d04fb3ac-d732-41b5-99bd-b6f7fd052a25/640/d04fb3ac-d732-41b5-99bd-b6f7fd052a25.png)