Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł 1372,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.14
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2859040
MDL number:
1372,50 zł
Cena katalogowa1830,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
InChI key
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| application(s) clinical testing | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) clinical testing |
| impurities ≤0.5% water | impurities - | impurities - | impurities ≤0.5% water |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04718-50MG | 04061834079132 |
![{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol pharmaceutical impurity standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/122/595/f97308b7-b691-4671-a20d-5c784ad41402/640/f97308b7-b691-4671-a20d-5c784ad41402.png)