Przejdź do
00298
Żółty 2G
analytical standard
Synonim(y):
Acid Yellow 17
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
806,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10Cl2N4Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.29
NACRES:
NA.24
E Number:
E107
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
228-819-0
MDL number:
806,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3cc(Cl)c(cc3Cl)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12Cl2N4O7S2.2Na/c1-8-15(20-19-9-2-4-10(5-3-9)30(24,25)26)16(23)22(21-8)13-6-12(18)14(7-11(13)17)31(27,28)29;;/h2-7,15H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI key
FTZLWXQKVFFWLY-LLIZZRELSA-L
Packaging
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01307202029PHR2263
Yellow 2G analytical standard
Supelco
00298
Yellow 2G
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roohan Rakhshaee
Journal of hazardous materials, 197, 144-152 (2011-10-25)
In this study, cyclohexane 1,3,5-tericarboxylic acid (CHA) and β-isopropylglutaric acid (IPA) were used to obtain the cross-linked forms of the extracted pectin from orange skin (PO), viz. PO-CHA and PO-IPA. These agents were used to stabilize the synthesized Fe(0) nano-particles
Raman Srinivasan et al.
Bioresource technology, 102(3), 2242-2247 (2010-11-06)
Degradation of Tectilon Yellow 2G (TY2G), an azo dye has been studied by hybrid technique involving pretreatment by sonochemical method and further biological treatment by Pseudomonas putida mutant. Pretreatment experiments were carried out by sonolysis of the dye solution at
Jing-Feng Gao et al.
Bioresource technology, 101(15), 5793-5801 (2010-03-23)
This study focused on the competitive biosorption of Yellow 2G (Y2G) and Reactive Brilliant Red K-2G (RBR) by inactive aerobic granules in binary solutions. A first-order derivative spectrophotometric method for the simultaneous determination of Y2G and RBR in binary solutions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
00298-25MG04061838602688