Przejdź do
202029
Metanil Yellow
Dye content 70 %
Synonim(y):
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N3NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.38
EC Number:
209-608-2
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3831568
Colour Index Number:
13065
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 70%
technique(s)
titration: suitable
pH
1.5-2.7, red to yellow
λmax
414 nm
ε (extinction coefficient)
≥18500 at 415.0-419.0 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChI key
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
Application
Metanil yellow has been used for staining of leukocyte granules. It is also used as a counterstain in microscopic sections.
Biochem/physiol Actions
Metanil yellow is an azo dye. It is used as a counterstain in PAS (periodic acid-Schiff)/iron-hematoxylin stained sections to increase contrast. Metanil yellow changes its color from red at pH 1.2 to yellow at pH 2.3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4442670540114510
description
Dye content 70 %
description
analytical standard
description
suitable for microscopy
description
ACS reagent, Dye content 85 %
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye content, 70%
composition
-
composition
-
composition
Dye content, 85%
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metanil Yellow
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)