Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor density
2.69 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
expl. lim.
18 %
availability
available only in Japan
concentration
14.3 M (pure liquid)
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?