Przejdź do
TX1280
Trifluoroacetic Acid Soltion
0.1% (v/v) TFA Mobile Phase in Water
Synonim(y):
hplc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
50202301
Grade:
HPLC grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Woda/TFA 0,1% Faza ruchoma,
Quality Level
grade
HPLC grade
form
liquid
contains
0.095-0.105 % (v/v) trifluoroacetic acid
dilution
(for analytical testing)
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
density
1.000  g/cm3
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.00, λ: 210 nm Amax: ≤0.70, λ: 230 nm Amax: ≤0.30, λ: 250 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.010, λ: 300 nm Amax: ≤0.010, λ: 350 nm Amax: ≤0.010
suitability
suitable for HPLC
application(s)
general analytical
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
TX1280P-1 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (kwas trifluorooctowy)0,095-0,105% (v/v)Kolor (APHA)10 maksPozostałość po odparowaniu5 ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynGradient przy 210 nm0.01AU maxGradient przy 220 nm0.001AU maxGradient przy 280 nm0.001AU maxAbsorpcja UV przy 205 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 210 nm0.70AU maxAbsorpcja UV przy 230 nm0.30AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 280 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 350 nm0.010AU max
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
TX1280-NP2004061839446915
TX1280P-104061839446939