Przejdź do
TX1200
Trietyloamina
Synonim(y):
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, (Diethylamino)Ethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Przewidywany termin wysyłki15 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
34 950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)3N
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-469-4
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
90 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
72 hPa ( 20 °C)
34 950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
72 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
impurities
≤0.1% Water (H2O)
color
clearAPHA: ≤15
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
133 g/L
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Trietyloamina może być stosowana jako:
  • Inicjator do krakingu heptanu w celu uzyskania etylenu i propylenu.
  • Katalizator do syntezy polipodstawionych dihydrotiofenów w reakcjach otwarcia pierścienia Domino/recyklizacji.
  • Baza w reakcji Swerna utleniania alkoholi pierwszo- i drugorzędowych do odpowiednich związków karbonylowych.
  • Rozpuszczalnik w bezpośredniej iminacji redukcyjnej nitroarenów z aldehydami w celu syntezy imin.
Analysis Note
WyglądPrzejrzysty, wolny od cząstek stałychOznaczenie99,5% minKolor (APHA)15 maxTożsamość (spektrum IR)ZgodnośćWoda (H2O)0,1% max
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR288347128373487
Quality Level
200, 300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
solubility
133 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 112 g/L at 20 °C
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
vapor pressure
72 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietyloamina
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
TX1200-204061839446670
TX1200-504061839446687
TX1200BA-38K04061839446700
TX1200-1104061839446663
TX1200-704061839446694
Questions
  1. What grade is TX1200 Triethylamine?
    1 answer
    1. This product is considered a research grade.