Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (corrected for water content, GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.02% Water (H2O)
color
APHA: ≤10
bp
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
transition temp
flash point 99 °C
solubility
0.049 g/L
density
1.45 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,4-trichlorobenzen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-82-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| TX1060-30 | 04061839446632 |
| TX1060-5 | 04061839446649 |