Przejdź do
ST1705
Mysz anty-TOMM20 mAb (4F3)
liquid, clone 4F3, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-translokaza zewnętrznej błony mitochondrialnej 20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
4F3, monoclonal
Species reactivity:
human, rat, mouse
Application:
Citations:
2
2020,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4F3, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (10 µg/mL)
Paraffin Sections (3 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TOMM20(9804)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko TOMM20 o masie ~12-16 kDa.
Rozpoznaje białko TOMM20 o masie ~12-16 kDa w komórkach HeLa, PC12 i NIH3T3 oraz w tkance ludzkiego jelita cienkiego.
To mysie mAb anty-TOMM20 (4F3) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu, immunocytochemii i skrawkach parafinowych do wykrywania TOMM20.
Immunogen
Rekombinowany ludzki TOMM20 o pełnej długości (aa 1-146), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Skrawki parafinowe (3 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa, komórki PC12, komórki NIH3T3, ludzka tkanka jelita cienkiego
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0009804M1MABT166ST1704
Gene Information
human ... TOMM20(9804)
Gene Information
human ... TOMM20(9804)
Gene Information
human ... TOMM20(9804)
Gene Information
human ... TOMM22(56993)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
4F3, monoclonal
clone
4F3, monoclonal
clone
2F8.1, monoclonal
clone
4G4, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
isotype
IgG1
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1κ
isotype
IgG2a
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adam Z Spitz et al.
Nature communications, 12(1), 1134-1134 (2021-02-20)
The BCL-2 family protein BAX has essential activity in mitochondrial regulation of cell death. While BAX activity ensures tissue homeostasis, when dysregulated it contributes to aberrant cell death in several diseases. During cellular stress BAX is transformed from an inactive
Joe C Udeochu et al.
Nature neuroscience, 26(5), 737-750 (2023-04-25)
Pathological hallmarks of Alzheimer's disease (AD) precede clinical symptoms by years, indicating a period of cognitive resilience before the onset of dementia. Here, we report that activation of cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) diminishes cognitive resilience by decreasing the neuronal transcriptional
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ST1705-100UG04055977207347