ST1704
Anti-TOMM22 Mouse mAb (4G4)
liquid, clone 4G4, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Translocase of Outer Mitochondrial Membrane 22
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G4, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOMM22(56993)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
293T cells
PC 12 cells, NIH3T3 cells, Raw 264.7 cells, HeLa cells, Human small intestine tissue