Przejdź do
ST1204
Anty-PGC-1α królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Królik anty-PGC-1α, Przeciwciało wykrywające PGC-1α
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
Citations:
12
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (not recommended)
Immunoprecipitation (1-2 µg/100-200 µg total protein))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPARGC1A(10891)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne białka G. Rozpoznaje białko PGC-1α o masie ~113 kDa.
Rozpoznaje białko PGC-1α ~113 kDa w komórkach BAT.
To królicze pAb anty-PPGC-1α jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji w celu wykrycia PGC-1α.
Immunogen
Rekombinowane białko składające się z aminokwasów 1-120 mysiego PGC-1α
Application
Immunoblotting (niezalecane)
Immunoprecypitacja (1-2 g/100-200 g białka całkowitego)
Physical form
W 50 mM PBS
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Brązowa tkanka tłuszczowa myszy narażonych na zimno
Other Notes
Chang, J.S., et al. 2010. J. Biol. Chem. 285, 18039.
Zhang, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem. 284, 32813.
Lai, L., et al. 2008. Genes Dev. 14, 1948.
Rodgers, J.T., et al. 2008. FEBS Lett. 582, 46.
Mazzucotelli, A., et al. 2007. Diabetes 10, 2467.
Nemoto, S., et al. 2005. J. Biol. Chem. 16, 16456.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ST1202ST1587DR1103
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
4C1.3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elizabeth A Novak et al.
Frontiers in immunology, 14, 1231700-1231700 (2023-09-25)
We have previously demonstrated that a pathologic downregulation of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator 1-alpha (PGC1α) within the intestinal epithelium contributes to the pathogenesis of inflammatory bowel disease (IBD). However, the mechanism underlying downregulation of PGC1α expression and activity during IBD
Ryan W Baranowski et al.
iScience, 26(7), 107047-107047 (2023-06-26)
We examined the effects of ∼30 days of spaceflight on glycogen synthase kinase 3 (GSK3) content and inhibitory serine phosphorylation in murine muscle and bone samples from four separate missions (BION-M1, rodent research [RR]1, RR9, and RR18). Spaceflight reduced GSK3β content
Santosh Bhat et al.
Circulation. Heart failure, 12(3), e005529-e005529 (2019-02-26)
Proper dynamics of RNA polymerase II, such as promoter recruitment and elongation, are essential for transcription. PGC-1α (peroxisome proliferator-activated receptor [PPAR]-γ coactivator-1α), also termed PPARGC1a, is a transcriptional coactivator that stimulates energy metabolism, and PGC-1α target genes are downregulated in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ST1204-100UL04055977224108