Merck
SLM-242
RPMI-1640/ F12 complete medium
With ʟ-glutamine and 10% FBS, liquid, 0.2 μm filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Kompletny średni, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RPMI / F12 Kompletna pożywka z 2 mM L-Glut i 10% FBS,
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
RPMI / F12 Complete Medium zawiera mieszaninę 1:1 pożywki RPMI-1640 i pożywki Ham's F12, z 2 mM L-glutaminą i 10% FBS pochodzenia amerykańskiego. RPMI / F12 Complete Medium jest wygodnym sterylnym roztworem do hodowli pierwotnych komórek ssaków, a także różnych normalnych i transformowanych komórek.
Analysis Note
pH= 7.2-7.5
Osmolality= 270-312 mOsm/kg
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= LC-2/ad Human lung adenocarcinoma
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c