Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 459.49
packaging
pkg of 1 mg
manufacturer/tradename
Millipore
storage condition
protect from light
growth mode
N/A
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Choroba Alzheimera (AD) jest postępującym zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się obecnością blaszek amyloidu-beta (Aβ) i splątków neurofibrylarnych. Akumulacja blaszek Aβ jest wczesnym etapem w patogenezie AD. W badaniach nad AD rośnie zapotrzebowanie na obrazowanie Aβ in vivo za pomocą mikroskopii dwufotonowej, która umożliwia obrazowanie głębokiej fluorescencji mózgu. BioTracker PyrPeg Amyloid-b Live Cell Dye jest dwufotonową sondą fluorescencyjną, która specyficznie wykrywa nierozpuszczalne Aβ, a nie agregaty tau i alfa-synukleiny (1). Sonda ta może służyć jako użyteczne narzędzie penetrujące barierę krew-mózg do optycznego i funkcjonalnego monitorowania nierozpuszczalnych form agregatów Aβ w mózgu modelu AD (1).Odniesienie:1. Choi, Ji-Woo, et al. "PyrPeg, penetrująca barierę krew-mózg sonda do obrazowania dwufotonowego, selektywnie wykrywa płytki neurytowe, a nie agregaty Tau". ACS Chemical Neuroscience 11.12 (2020): 1801-1810.
Application
Czystość ≥ 98% potwierdzona metodą HPLC. Identyfikacja potwierdzona przez HNMR, LC-MS i analizę elementarną.
Features and Benefits
Dwufotonowa sonda fluorescencyjna do obrazowania nierozpuszczalnych form agregatów amyloidu-beta w badaniach nad chorobą Alzheimera.
Physical form
Liofilizowany. Pomarańczowe ciało stałe.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C, suszyć i chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCT092 | 04065265944489 |