Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 839,00 zł |
Informacje o tej pozycji
839,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2027Szczegóły
Quality Segment
form
liquid
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Human iPS Reprogramming Boost Supplement zawiera dwie opatentowane małe cząsteczki w ilościach wystarczających do uzupełnienia ponad 250 ml pożywki do utrzymania ludzkich komórek ES/iPS. W połączeniu z zestawami do reprogramowania ludzkim lentiwirusem STEMCCA (SCR544, SCR545), suplement Human iPS Reprogramming Boost Supplement zwiększył wydajność tworzenia kolonii ludzkich komórek iPS ponad dziesięciokrotnie i skrócił czas tworzenia w pełni przeprogramowanych kolonii o prawie 50%. Utworzone kolonie miały charakterystyczną płaską morfologię 2D, która przypomina normalne ludzkie kolonie komórek ES i mogły być łatwo pasażowane. W pełni przeprogramowane ludzkie kolonie iPS, które są SSEA-4-dodatnie, TRA-1-60-dodatnie i Hoechst-Dim są łatwo tworzone w ciągu około 20-25 dni.
Preparation Note
Other Notes
1. TGF-ß RI Kinase Inhibitor VI Supplement (1000X): (Part No. CS204420) One (1) vial containing 300 µL of the inhibitor in high quality DMSO.
2. HDAC Inhibitor-A Supplement (1000X): (Part No. CS204423) One (1) vial containing 300 µL of the inhibitor in water.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -65 to -96°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| input sample type induced pluripotent stem cell(s) | input sample type induced pluripotent stem cell(s) | input sample type induced pluripotent stem cell(s) | input sample type induced pluripotent stem cell(s) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 3
Powiązane treści
This guide outlines our comprehensive selection of stem cells, media, supplements, growth factors, cultureware, and tools for stem cell characterization. These proven solutions cover a broad spectrum of stem cell and specialty cell culture areas and are backed by our knowledgeable technical support.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCM088 | 04053252557477 |