Przejdź do
SCR703
Ludzki OKSG-cMyc Simplicon® RNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
5490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32161000
5490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Quality Segment
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Opracowano różne metody wykorzystujące wirusy, DNA, RNA, miRNA i białka do generowania wolnych od integracji indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC). Wady istniejących metod obejmują: (1) niską skuteczność przeprogramowania (tj. DNA i białka), (2) długotrwały wymóg selekcji negatywnej i etapów subcloingu w celu usunięcia trwałych śladów wirusa (tj. wirusa Sendai)1 oraz (3) codzienną transfekcję komórek przy użyciu czterech syntetycznych mRNA w okresie 14 dni (tj.
Simplicon® OKSG-cMyc RNA firmy EMD Millipore wykorzystuje bezpieczną i wydajną metodę generowania wolnych od integracji i wirusów ludzkich komórek iPSC przy użyciu jednego etapu transfekcji. Technologia ta wykorzystuje pojedynczy samoreplikujący się gatunek RNA wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu (VEE), który wyraża ORFy czynników reprogramujących (RF)3. Replikon RNA Simplicon to syntetyczny polikistroniczny RNA VEE-RF wyrażający pięć czynników reprogramujących (OKSG-cMyc; Oct4, Klf4, Sox2, Glis1 i cMyc), zdolny do samoreplikacji w ograniczonej liczbie podziałów komórkowych. Pięcioczynnikowy OKSG-cMyc Simplicon jest szczególnie przydatny do generowania iPSC z komórek somatycznych, które są trudniejsze do przeprogramowania (tj. wolniej proliferujące komórki lub starzejące się komórki somatyczne).
Application
Zalety Simplicon® OKSG-cMyc RNA:
  • Generowanie iPSC bez integracji i bez pozostawiania śladów. Brak ryzyka integracji genomu.
  • Bezpieczny, wolny od wirusów, syntetyczny policistronowy replikon RNA (wszystkie pięć czynników przeprogramowujących w pojedynczej nici RNA).
  • Wymagana tylko jedna transfekcja. Replikon RNA jest zdolny do samoreplikacji, eliminując potrzebę dodatkowej codziennej transfekcji wielu pojedynczych mRNA w ciągu 14 dni.
  • Wydajne i szybkie przeprogramowanie.
  • Brak konieczności przeprowadzania badań przesiewowych w celu zapewnienia braku pozostałości wirusa.
  • Kontrolowana eliminacja syntetycznego replikonu VEE RNA poprzez usunięcie białka B18R.
  • Zatwierdzony do przeprogramowania w warunkach hodowli bez podajnika i z podajnikiem.
Research Category
Stem Cell Research
Preparation Note
RNA VEE-OKSG-cMyc i B18R: Stabilny przez 4 miesiące od daty otrzymania, jeśli jest odpowiednio przechowywany w temperaturze -80°C. Aby uzyskać najlepszy odzysk, należy szybko odwirować fiolkę po rozmrożeniu na lodzie i przed otwarciem. Rozdzielić do sterylnych, wolnych od nukleaz probówek typu eppendorf na lodzie i przechowywać w temperaturze -80°C. Ograniczyć powtarzanie cykli zamrażania-rozmrażania. Używać w sterylnym środowisku wolnym od RNazy.
Analysis Note
Tested to confirm the generation of iPS cells from p6 human foreskin fibroblasts. Other cell types have not been tested and thus similar results can not be guaranteed.
Other Notes
1. VEE-OKSG-cMyc RNA: (Part No. CS221303) One (1) vial containing 10 L of RNA (1 ug/uL). Store at -80°C.
2. B18R-E3L RNA: (Part No. CS224503) One (1) vial containing 10 L of RNA (1 ug/uL). Store at -80°C.
Legal Information
SIMPLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCR550SCR714MSCC271
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable (RNA)
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
−196°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
input
-
input
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Enhanced generation of iPSCs from older adult human cells by a syntheticfive-factor self-replicative RNA.
Naohisa Yoshioka
Testing null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCR70304054839049132