Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 747,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Millipore Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Chemicon® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Protokoły
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Discover an expert protocol for seeding and culturing midbrain dopaminergic neurons in monoculture. Explore high purity cells and culture reagents.
Produkty
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące hodowli organoidów. Dowiedz się, jak hodować i analizować organoidy zgodnie z ustalonymi protokołami hodowli komórek 3D. Wskazówki i porady.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCM012 | 04053252268397 |