Przejdź do
SCM083
ES2N Basal Medium
The ES2N Basal Medium is a defined serum-free neural basal medium.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
245 mL
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
494,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
494,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
ES2N Basal Medium to zdefiniowane, pozbawione surowicy neuronalne podłoże podstawowe. Ta pożywka podstawowa zapewnia klientom elastyczność w dodawaniu własnych suplementów neuronalnych lub czynników wzrostu. Musi być uzupełniona przed użyciem.
Application
- Po uzupełnieniu o pozbawione surowicy suplementy Neuro2 i Neuro27 firmy Millipore pożywka ta wspomaga jednowarstwowe różnicowanie mysich komórek ES i iPS w neurony.
- Po uzupełnieniu bFGF, EGF i suplementami Neuro2 i Neuro27 bez surowicy pożywka ta wspomaga utrzymanie i ekspansję neuronalnych komórek macierzystych.
Other Notes
ES2N Basal Medium: (Cat. No. SCM083) One (1) 245 mL bottle containing standard base medium.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCM082SCM003SCM004
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
input
sample type neural stem cell(s)
input
sample type neural stem cell(s)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The cell culture protocols described in this instructional manual include the in vitro culture of murine ES cells using EmbryoMax products along with ESGRO® mLIF medium supplement, as well as feeder-free and serum-free ES cell culture using the ESGRO Complete™ line of products. Also included in this instructional manual are: methods for serum-free neuronal differentiation of mouse ES cells, iPS cell generation using STEMCCA™ lentivirus kits, cre-recombinase mediated excision of STEMCCA™ genes from iPS cells, derivation and rescue of new and existing ES cell lines using RESGRO™ Culture Medium and ESGRO Complete™ system.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCM08304053252699894