Przejdź do
SCM017
ENStem-A Podłoże do różnicowania neuronów
The ENStem-A Neuronal Differentiation Medium is a specially formulated medium optimized for the preferential differentiation of ENStem-A human neural progenitor cells to a neuronal lineage.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
523,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32160801
523,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
ENStem-A Neuronal Differentiation Medium to specjalnie opracowana pożywka zoptymalizowana pod kątem preferencyjnego różnicowania ludzkich neuronalnych komórek progenitorowych ENStem-A do linii neuronalnej. Pożywka została poddana szczegółowej walidacji na ludzkich neuronalnych komórkach progenitorowych ENStem-A. Przy użyciu ENStem-A Neuronal Differentiation Medium uzyskuje się stosunkowo czyste populacje komórek neuronalnych (>90% bIII-tubuliny dodatniej). Wykrywane są bardzo niskie poziomy astrocytów (<0,5% GFAP dodatnich). Dostarczana jest pożywka wystarczająca do przeprowadzenia 100 oddzielnych reakcji przy objętości 1 ml lub 10 reakcji przy objętości 10 ml.
Application
ENStem-A Neuronal Differentiation Medium to specjalnie opracowana pożywka zoptymalizowana pod kątem preferencyjnego różnicowania ludzkich neuronalnych komórek progenitorowych ENStem-A do linii neuronalnej.
Protokoły hodowli komórek do użytku z ludzkimi neuralnymi komórkami progenitorowymi ENStem-A są dostępne w arkuszach danych dołączonych do zestawu do ekspansji ludzkich neuralnych komórek progenitorowych ENStem-A (nr części SCR055).
Preparation Note
Pożywkę do różnicowania neuronów ENStem-A należy przechowywać w temperaturze -20°C do momentu, aż będzie gotowa do użycia. Po rozmrożeniu do pożywki należy dodać świeżą L-glutaminę (brak w zestawie) w celu uzyskania końcowego stężenia 2 mM. Rozmrożoną pożywkę należy przechowywać w temperaturze 2-8°C z datą ważności wynoszącą 1 miesiąc. Dozować w podwielokrotnościach, aby uniknąć wielokrotnego podgrzewania przed każdym użyciem.
Analysis Note
Each lot of media is tested for the optimal differentiation of ENStem-A Human Neural Progenitor Cells to a neuronal lineage.
Sterility Testing: Negative
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCM004SCM003SCM082
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
input
sample type neural stem cell(s)
input
sample type neural stem cell(s)
input
sample type neural stem cell(s)
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCM01704053252724527