Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Application
Ratowanie ustalonych linii komórek ES
Pożywka hodowlana RESGRO ma zdolność ratowania ustalonych linii komórek ES, które zaczęły dryfować i albo generują chimery o niskim odsetku, albo utraciły zdolność przenoszenia linii zarodkowej. Zróżnicowanie, które jest obecne w komórkach ES, ale nie jest widoczne w tradycyjnym podłożu, stanie się rozpoznawalne po zastosowaniu RESGRO Culture Medium. Po 2 pasażach widoczna jest wyraźna różnica między zróżnicowanymi i niezróżnicowanymi komórkami ES, w którym to czasie niezróżnicowane komórki mogą zostać wyselekcjonowane poprzez podklonowanie.
Uzyskiwanie mysich komórek ES
Skuteczność wyprowadzania komórek ES jest w znacznym stopniu zależna od szczepu. Do tej pory dostępnych jest bardzo niewiele linii mysich komórek ES pochodzących od szczepów wsobnych innych niż 129, a te, które zostały uzyskane, generalnie charakteryzują się niskim wskaźnikiem skuteczności. Co więcej, komórki ES pochodzące ze szczepów innych niż 129 są ogólnie trudniejsze do rozmnażania in vitro. Zwłaszcza przy dużej liczbie pasaży i po manipulacjach genetycznych, te linie komórkowe generują chimery mniej wydajnie i rzadziej przyczyniają się do rozwoju linii zarodkowej.
Podłoże hodowlane RESGRO umożliwia wydajne wyprowadzanie i utrzymywanie linii komórek ES z kilku szczepów wsobnych myszy, w tym niektórych szczepów, które wcześniej uważano za niedozwolone do wyprowadzania komórek ES. Ostatnie badania wykazały, że RESGRO umożliwia wyprowadzanie linii komórek ES ze szczepów wsobnych innych niż 129 (w tym FVB, szczepu wcześniej uważanego za niedozwolony do wyprowadzania komórek ES oraz szczepów myszy C57Bl/6N, BALB/c, 129/SvEv i DBA/2N)1.
Hodowla komórek ES bez warstwy podajnika fibroblastów
Pożywka hodowlana RESGRO umożliwia hodowlę komórek ES na gołych (żelatynowanych) płytkach hodowlanych. Nawet w przypadku braku warstwy fibroblastów komórki ES zachowują swój niezróżnicowany charakter i zdolność do przenoszenia linii zarodkowej przez co najmniej 5 pasaży, gdy są hodowane z użyciem pożywki RESGRO. Po trypsynizacji można uzyskać czystą zawiesinę komórek ES bez komórek fibroblastów. Komórki fibroblastów nie będą już przeszkadzać podczas wstrzykiwania blastocyst, agregacji diploidalnych, agregacji tetraploidalnych i elektroporacji.
Preparation Note
Zaleca się wyrzucenie produktu po upływie terminu ważności. Należy pamiętać, że dodanie niektórych suplementów może wpłynąć na stabilność i właściwości produktu.
Uwaga: Zmętnienie i kłaczki mogą być obecne po rozmrożeniu lub po dłuższym przechowywaniu w zamrażarce i/lub lodówce.
Zalecamy, aby w przypadku obecności kłaczków lub zmętnienia użyć membrany GP Express Plus (Stericup firmy Millipore - nr ref. SCGPU05RE) w połączeniu ze standardowym filtrem wstępnym z włókna szklanego 70 mm do filtrów butelkowych o pojemności 500 ml.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Millipore Chemicon® |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
The cell culture protocols described in this instructional manual include the in vitro culture of murine ES cells using EmbryoMax products along with ESGRO® mLIF medium supplement, as well as feeder-free and serum-free ES cell culture using the ESGRO Complete™ line of products. Also included in this instructional manual are: methods for serum-free neuronal differentiation of mouse ES cells, iPS cell generation using STEMCCA™ lentivirus kits, cre-recombinase mediated excision of STEMCCA™ genes from iPS cells, derivation and rescue of new and existing ES cell lines using RESGRO™ Culture Medium and ESGRO Complete™ system.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCM001 | 04053252580291 |