Przejdź do
SCC317
3dGRO® Organoidy jelita grubego, wiek 56 lat (preparat 84-C)
Normal, Colon, Age: 56, Female, Mutation: None
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106509
11 850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
description
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
packaging
vial of >1500 viable organoids
gender
female
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
application(s)
3D cell culture
control
colon
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
General description
Organoidy pochodzące od pacjentów (PDO) to nowe modele komórkowe 3D in vitro, które zachowują oryginalną fizjologię tkanek i patologię molekularną, stanowiąc tym samym klinicznie istotną alternatywę dla tradycyjnych linii komórkowych 2D i skuteczne narzędzie do udoskonalania i ograniczania modeli zwierzęcych. PDO można uzyskać z biopsji dorosłych pacjentów lub wyciętych tkanek zawierających natywne populacje komórek macierzystych LGR5+ i hodować na podłożu bogatym w ECM przy użyciu specjalistycznych pożywek dla organoidów, takich jak pożywka kondycjonowana L-WRN. Organoidy pochodzące z tkanek dorosłych są fenotypowo i genetycznie stabilne w długoterminowej hodowli, prezentując bardziej dojrzałe fenotypy w porównaniu do organoidów pochodzących z iPSC. Co ważne, wykazano, że PDO są w stanie przewidzieć odpowiedź kliniczną pacjentów na chemioterapeutyki.
Obecnie oferujemy kompleksowy biobank wysoce scharakteryzowanych ludzkich organoidów żołądkowo-jelitowych pochodzących z tkanek od zdrowych i chorych pacjentów. Biobank organoidów jelitowych zawiera ponad 50 wysoce scharakteryzowanych organoidów jelitowych pochodzących zarówno od zdrowych, jak i chorych pacjentów z wielu regionów układu pokarmowego, w tym jelita cienkiego (dwunastnicy, jelita krętego), żołądka, odbytnicy i okrężnicy.
Charakterystyka linii komórkowej
  • Płeć: Kobieta
  • Wiek: 56 lat
  • Narząd: Okrężnica
  • Choroba: Normalny
Biochem/physiol Actions
Człowiek, organoid
Packaging
≥1500 żywych organoidów/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Organoidy mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Legal Information
3dGRO® organoidów uzyskano przy użyciu technologii HUB Organoid Technology
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmowej towarzyszącej produktowi (produktom), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt. Nabywca niniejszego produktu musi wyrazić zgodę na warunki użytkowania HUB, które muszą zostać odrębnie potwierdzone i zaakceptowane przez takiego nabywcę przed przekazaniem niniejszego Produktu nabywcy.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC311SCC325SCC315
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCC31704061842199174