Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
4770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
cell analysis
General description
Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi (HNSCC) stanowi 90% wszystkich nowotworów głowy i szyi (1). HNSCC jest 9. najczęściej występującym nowotworem na świecie i charakteryzuje się wysokim odsetkiem nawrotów po leczeniu, z medianą 5-letniego przeżycia wynoszącą 40-50% (1). Oporność na promieniowanie może powstać, gdy komórki ulegają subletalnemu uszkodzeniu podczas leczenia promieniowaniem rentgenowskim, powodując powstanie opornych na leczenie guzów o złym rokowaniu (2). Modele komórkowe HNSCC, które wykazują oporność na promieniowanie, mają kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia czynników związanych z opornością na promieniowanie i rozwoju skutecznych terapii.
Linia komórkowa ludzkiego płaskonabłonkowego raka krtani SQ-20B jest szeroko stosowanym modelem opornego na promieniowanie HNSCC. Komórki SQ-20B zostały uzyskane z guza krtani (węzeł nowotworowy 2 w stadium 0), który pojawił się po pierwotnej radioterapii (2). Linia komórkowa SQ-20B zawiera protoonkogen c-raf (3) związany z nowotworowością i radioopornością (4). Komórki SQ-20B charakteryzują się ekspresją markera SCC p63 (p40) (5). Charakterystyka linii komórkowej SQ-20B wskazuje na jej użyteczność jako modelu mechanizmów komórkowych powodujących oporność na promieniowanie.
<bold>Źródło:</bold>
Linia komórkowa SQ-20B została uzyskana z guza krtani pacjenta poddawanego radioterapii2 i ma kariotyp męski (3).
Kategoria badawcza:
Rak
Linia komórkowa ludzkiego płaskonabłonkowego raka krtani SQ-20B jest szeroko stosowanym modelem opornego na promieniowanie HNSCC. Komórki SQ-20B zostały uzyskane z guza krtani (węzeł nowotworowy 2 w stadium 0), który pojawił się po pierwotnej radioterapii (2). Linia komórkowa SQ-20B zawiera protoonkogen c-raf (3) związany z nowotworowością i radioopornością (4). Komórki SQ-20B charakteryzują się ekspresją markera SCC p63 (p40) (5). Charakterystyka linii komórkowej SQ-20B wskazuje na jej użyteczność jako modelu mechanizmów komórkowych powodujących oporność na promieniowanie.
<bold>Źródło:</bold>
Linia komórkowa SQ-20B została uzyskana z guza krtani pacjenta poddawanego radioterapii2 i ma kariotyp męski (3).
Kategoria badawcza:
Rak
Biochem/physiol Actions
Człowiek, komórki nowotworowe
Packaging
1X106 komórek/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC287 | 04061842104079 |