Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
41106514
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
epithelial cells
General description
Immortalizowana ludzka linia komórek nabłonka nosogardzieli NP69 zachowuje wiele cech prawidłowych komórek nosogardzieli, w tym profile keratynowe i odpowiedź na TGF-beta, jednocześnie posiadając wiele sygnatur genetycznych obserwowanych w NPC (2). Komórki NP69 są nienowotworowe i wykazują wzrost zależny od zakotwiczenia (2). Linia komórkowa NP69 jest szczególnie przydatna w badaniach mechanizmów nowotworzenia związanego z wirusami. Źródło: Komórki NP69 zostały uzyskane z hodowli pierwszego pasażu wyizolowanych z biopsji pierwotnych komórek nabłonka nosogardzieli transfekowanych plazmidem PX8 zawierającym antygen T wirusa symian virus 40 large (1).
Rak nosogardzieli (NPC), najczęstszy nowotwór powstający w okolicy nosogardzieli, powstaje z komórek nabłonkowych i jest szczególnie rozpowszechniony na obszarach południowo-wschodniej Azji oraz jako nowotwór wieku dziecięcego w niektórych populacjach afrykańskich (1). Ontologia i nowotworzenie NPC są ściśle związane z czynnikami wirusowymi, zwłaszcza wirusem Epsteina-Barr (EBV) i wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) (1).
Odniesienia: 1. Lancet 2016; 387(10022): 1012-1024. 2. Biochim Biophys Acta 2002; 1590(1-3): 150-158.
Rak nosogardzieli (NPC), najczęstszy nowotwór powstający w okolicy nosogardzieli, powstaje z komórek nabłonkowych i jest szczególnie rozpowszechniony na obszarach południowo-wschodniej Azji oraz jako nowotwór wieku dziecięcego w niektórych populacjach afrykańskich (1). Ontologia i nowotworzenie NPC są ściśle związane z czynnikami wirusowymi, zwłaszcza wirusem Epsteina-Barr (EBV) i wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) (1).
Odniesienia: 1. Lancet 2016; 387(10022): 1012-1024. 2. Biochim Biophys Acta 2002; 1590(1-3): 150-158.
Application
Linia komórkowa NP69 jest przydatna w badaniach nad mechanizmami nowotworzenia związanego z wirusami
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku badawczego zgodnie z warunkami "Umowy o ograniczonym użytkowaniu", które regulują jego użycie zgodnie z opisem w karcie produktu lub certyfikacie analizy. W celu uzyskania informacji dotyczących innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku badawczego zgodnie z warunkami "Umowy o ograniczonym użytkowaniu", które regulują jego użycie zgodnie z opisem w karcie produktu lub certyfikacie analizy. W celu uzyskania informacji dotyczących innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Packaging
≥1X10⁶ komórek/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Analysis Note
- Each vial contains ≥ 1X10⁶ viable cells.
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are verified to be of human origin and negative for inter-species contamination from rat, mouse, chinese hamster, Golden Syrian hamster, and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are negative for mycoplasma contamination.
- Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują firmę Merck do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| input epithelial cells | input - | input - | input - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC197 | 04054839752827 |