Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7400,00 zł
Nazwa produktu
CFTE29o- Linia komórkowa ludzkiego nabłonka tchawicy z mukowiscydozą, CFTE29o- human cystic fibrosis tracheal epithelial cell line is a useful model for cystic fibrosis research and for studying chloride ion transport and ion transport in human airways.
biological source
human
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
CFTE29o- jest ludzką linią komórkową nabłonka tchawicy CF, pochodzącą od 21-letniego mężczyzny chorego na CF homozygotycznego dla mutacji ΔF508 CFTR i unieśmiertelnionego za pomocą plazmidu SV40 z defektem pochodzenia replikacji (pSVori-) [1]. Linia komórkowa wykazuje ekspresję keratyny, wskazując na pochodzenie komórek nabłonkowych, wraz z zależnym od wapnia białkiem adhezji komórkowej, cellCAM 120/80 [1] i ZO-1, wskazując na zdolność do tworzenia ścisłych połączeń. CFTE29o- wykazuje właściwości transportu jonów charakterystyczne dla mukowiscydozy, takie jak wadliwy transport chlorków zależny od cAMP. Po poddaniu działaniu jonoforu wapnia, jonomycyny, CFTE29o- wydziela chlorek, aczkolwiek na obniżonym poziomie w stosunku do normalnych komórek. Komórki wyrażają CFTR mRNA i niewielkie ilości białka CFTR, jak oceniono za pomocą hybrydyzacji Western blot [1]. Analiza kariotypu wskazuje, że 70% komórek zawiera dwie kopie chromosomu 7 [1].
CFTE29o- jest użytecznym modelem mukowiscydozy oraz do badania transportu jonów chlorkowych i jonów w ludzkich drogach oddechowych. Komórki te są przydatne do testowania potencjalnych leków chemioterapeutycznych pod kątem ich potencjału w leczeniu patologii mukowiscydozy.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, and HIV-1 & 2 viruses as assessed by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- ludzkie komórki nabłonka oskrzeli wykorzystywane do modelowania nabłonka oddechowego w badaniach nad mukowiscydozą, wirusową patologią płuc (SARS-CoV), astmą, POChP, skutkami palenia tytoniu i zanieczyszczenia powietrza. Zobacz ponad 5 tys. publikacji.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC162 | 04054839464904 |