Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
CFBE41o- 4.7 WT-CFTR Linia komórkowa ludzkiego nabłonka oskrzelowego CF, CFBE41o- 4.7 WT-CFTR human CF bronchial epithelial cell line may be used to study the relationship between CFTR mRNA expression and Cl transport function.
biological source
human
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Linia komórkowa CFBE41o- 4.7 WT-CFTR Human CF Bronchial Epithelial Cell line jest podklonem pochodzącym z elektroporacji rodzicielskiej linii komórkowej CFBE41o- z episomalnym wektorem pCEPβ opartym na wirusie Epsteina-Barr (EBV), zawierającym otwartą ramkę odczytu (ORF) cDNA CFTR typu dzikiego o wielkości 4,7 kb i gen oporności na higromycynę B [1]. Rodzicielska linia komórkowa CFBE41o- to linia ludzkich komórek nabłonka oskrzelowego CF, pochodząca od pacjenta z CF homozygotycznego dla mutacji ΔF508 CFTR i unieśmiertelniona za pomocą plazmidu SV40 z defektem pochodzenia replikacji (pSVori-) [1].
Ustanowione linie komórkowe nabłonka oskrzelowego CF, które są uzupełnione mRNA typu dzikiego lub ΔF508CFTR, pomogą uzyskać wgląd w związek między ekspresją mRNA CFTR pochodzącego z transgenu a ratowaniem funkcji transportu Cl zależnego od cAMP.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, and HIV-1 & 2 viruses as assessed by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
16HBE14o- ludzkie komórki nabłonka oskrzeli wykorzystywane do modelowania nabłonka oddechowego w badaniach nad mukowiscydozą, wirusową patologią płuc (SARS-CoV), astmą, POChP, skutkami palenia tytoniu i zanieczyszczenia powietrza. Zobacz ponad 5 tys. publikacji.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC158 | 04054839480454 |