Przejdź do
SCC127M
SF8628 Ludzka linia komórkowa DIPG H3.3-K27M
Human
Synonim(y):
Komórki SF-8628
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SF8628 Ludzka linia komórkowa DIPG H3.3-K27M, SF8628 pediatric diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) cell line harbors the histone H3.3 Lys 27-to-methionine (K27M) mutation and can support research and drug development efforts targeting DIPG.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Rozlane glejaki śródmózgowia (DIPG) są bardzo agresywnymi i trudnymi do leczenia nowotworami powstającymi w brzusznej części pnia mózgu. Pomimo postępów terapeutycznych, DIPG jest nieuleczalny, a większość pacjentów, głównie dzieci, umiera w ciągu 2 lat od diagnozy. DIPG jest jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci z guzami mózgu (1).
Mutacja somatyczna histonu H3.3 skutkująca zamianą lizyny 27 na metioninę (H3.3K27M) występuje w 60% przypadków DIPG (2). W próbkach pacjentów z DIPG z H3.3K27M, poziomy dimetylacji H3K27 (H3K27me2) i trimetylacji (H3K27me3) są globalnie zmniejszone. Uważa się, że te zmiany epigenetyczne są ważnymi czynnikami napędzającymi onkogenezę DIPG (2,3,4). Ostatnio wykazano również, że ekspresja H3.3K27M jest związana ze zwiększonym poziomem acetylacji H3K27 (H3K27ac) i rekrutacją białek bromodomenowych w miejscach aktywnej transkrypcji (5). Stwierdzono, że leczenie komórek DIPG z H3.3K27M inhibitorem bromodomeny i domeny zewnątrzkońcowej (BET) hamuje proliferację i indukuje różnicowanie. Inhibitory BET są zatem obiecującym podejściem terapeutycznym w leczeniu DIPG.
1. Schroeder KM et al. (2014) Pediatr. Res. 75(1-2): 205-209.
2. Lewis PW et al. (2013) Science 340(6134): 857-861.
3. Chan K-M et al. (2013) Genes & Development 27: 985-990.
4. Hashizume R et al. (2014) Nat Med. 20(12):1394-6.
5. Piunti A et al. (2017) Nat. Med. 23(4): 493-500.
6. Mueller S et al. (2014) Neuro Oncol. 16(3): 352-360.
SF8628 to ludzka linia komórkowa glejaka pochodząca z biopsji chirurgicznej od pediatrycznego pacjenta z H3.3K27M DIPG (6). Ta nowa linia komórkowa może zostać wykorzystana do ułatwienia testowania specyficznych terapii celowanych dla DIPG.
Application
Linia komórkowa SF8628 pediatrycznego glejaka śródmózgowia (DIPG) zawiera mutację histonu H3.3 Lys 27 do metioniny (K27M) i może wspierać badania i rozwój leków ukierunkowanych na DIPG.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Research Category
Cancer
Oncology
Biochem/physiol Actions
Komórki nowotworowe
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Analysis Note
• Each vial contains ≥ 1X106 viable cells.
• Cells are tested negative for Epstein-Barr virus, HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, Herpesvirus type 6, 7, 8 and HIV-1 & 2 viruses by PCR
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC126MSCC431SCC282
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCC12704054839329937
Questions
  1. En qué medio de cultivos crece la línea celular SF8628
    1 answer
    1. The recommended medium for this cell line is as follows:
      DMEM-High Glucose - D6546
      10 % FBS - ES-009-B
      2 mM L-Glutamine - TMS-002-C
      1X Penicillin-Streptomycin Solution - TMS-AB2-C
      Please see the links below to review the product datasheet:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/SF8628-Human-DIPG-H3.3-K27M-Cell-Line,MM_NF-SCC127#anchor_DS