Przejdź do
SCC126M
SF7761 Ludzka linia komórkowa DIPG H3.3-K27M
Human
Synonim(y):
Rozproszone komórki glejaka śródmiąższowego mostu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
5510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SF7761 Ludzka linia komórkowa DIPG H3.3-K27M, SF7761 pediatric diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) cell line harbors the histone H3.3 Lys 27-to-methionine (K27M) mutation and can support research and drug development efforts targeting DIPG.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Rozlane glejaki śródmózgowia (DIPG) są bardzo agresywnymi i trudnymi do leczenia nowotworami powstającymi w brzusznej części pnia mózgu. Pomimo postępów terapeutycznych, DIPG jest nieuleczalny, a większość pacjentów, głównie dzieci, umiera w ciągu 2 lat od postawienia diagnozy. DIPG jest jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci z guzami mózgu [1].
Mutacja somatyczna histonu H3.3 skutkująca zamianą lizyny 27 na metioninę (H3.3K27M) występuje w 60% przypadków DIPG [2]. W próbkach pacjentów z DIPG z H3.3K27M poziomy dimetylacji H3K27 (H3K27me2) i trimetylacji (H3K27me3) są globalnie zmniejszone. Wykazano również, że ekspresja H3.3K27M jest związana ze zwiększonym poziomem acetylacji H3K27 (H3K27ac) i rekrutacją białek bromodomenowych w miejscach aktywnej transkrypcji [3]. Uważa się, że te zmiany epigenetyczne są ważnymi czynnikami napędzającymi onkogenezę DIPG [2] [4]
SF7761 to ludzka linia komórek glejaka pochodząca z biopsji chirurgicznej od młodej pacjentki z H3.3K27M DIPG (5). Komórki nowotworowe zostały unieśmiertelnione za pomocą hTERT (ludzkiej odwrotnej transkryptazy telomerazy rybonukleoproteinowej) przy użyciu transdukcji retrowirusowej. Komórki SF7761 są nowotworowe u gryzoni atymicznych, a komórki nowotworowe odzwierciedlają naciekający wzrost ludzkich glejaków pnia mózgu (5, 6).
WAŻNA UWAGA: SF7761 są hodowane jako neurosfery w hodowli zawiesinowej. Neurosfery należy pasażować przy użyciu delikatnego mechanicznego rozcierania, gdy osiągną średnicę 200-500 um lub poprzez dysocjację enzymatyczną.
Application
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Research Category
Cancer
Oncology
Biochem/physiol Actions
Komórki nowotworowe
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Analysis Note
• Each vial contains ≥ 200 viable neurospheres.
• Cells are tested negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, Herpesvirus type 6, 7, 8 and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC127MSCC431SCC163
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c