Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
13 070,00 zł
biological source
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®, ReNcell
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Application
Stem Cell Research
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
ReNcell NSC Maintenance Media (Cat.# SCM005)
ReNcell CX Immortalized Cell Line (Cat.# SCC007)
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| manufacturer/tradename Chemicon®, ReNcell | manufacturer/tradename Chemicon®, ReNcell | manufacturer/tradename Chemicon®, ReNcell | manufacturer/tradename Chemicon®, ReNcell |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Protokoły
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Protokół hodowli komórek macierzystych do generowania modeli 3D NSC choroby Alzheimera z wykorzystaniem linii ludzkich neuronalnych komórek macierzystych ReNcell.
Produkty
Zapoznaj się z rodzajami komórek macierzystych, w tym multipotencjalnymi komórkami macierzystymi, pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi i iPSC oraz ich zastosowaniami w podstawowych badaniach nad komórkami macierzystymi, terapii komórkami macierzystymi i modelowaniu chorób.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Powiązane treści
Neuroscience: Your Neural Network for Antibodies, Proteins, Kits, and Assays
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC009 | 04053252010460 |