Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
17 410,00 zł
biological source
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®, ReNcell
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| manufacturer/tradename Chemicon®, ReNcell | manufacturer/tradename Chemicon®, ReNcell | manufacturer/tradename Chemicon®, ReNcell | manufacturer/tradename Chemicon®, ReNcell |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| input sample type neural stem cell(s) | input sample type neural stem cell(s) | input sample type neural stem cell(s) | input sample type neural stem cell(s) |
General description
ReNcell Now Used in a 3D Cell Model of Alzheimer′s Disease!
Tanzi, R and Kim, DY et. al. A three-dimensional human neural cell culture model of Alzheimer′s disease. Nature. 2014 Nov 13;515(7526):274-8.
(Published in Nature)
Application
Stem Cell Research
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Produkty
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.
Zapoznaj się z rodzajami komórek macierzystych, w tym multipotencjalnymi komórkami macierzystymi, pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi i iPSC oraz ich zastosowaniami w podstawowych badaniach nad komórkami macierzystymi, terapii komórkami macierzystymi i modelowaniu chorób.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Protokoły
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Protokół hodowli komórek macierzystych do generowania modeli 3D NSC choroby Alzheimera z wykorzystaniem linii ludzkich neuronalnych komórek macierzystych ReNcell.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC008 | 04053252662713 |