Przejdź do
SAMVIALTR
System filtracji Samplicity® Tacki na fiolki
Vacuum filtration system for sample preparation for HPLC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
material
polypropylene device
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Samplicity®
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
shipped in
ambient
General description
Przegląd systemu Samplicity G2
- System filtracji Samplicity G2 umożliwia podciśnieniową filtrację do 8 próbek jednocześnie, bezpośrednio do fiolek HPLC.
- Filtracja do przygotowania próbek HPLC bez użycia strzykawek. Próbka jest dodawana do lejka adaptera na standardowym filtrze Millex 33 mm (filtry Millex dla systemu Samplicity G2) lub zintegrowanym lejku i filtrze (filtr Millex Samplicity ).
- System Samplicity G2 ma mniejszy wpływ na ergonomię niż ręczna filtracja strzykawkowa.
Zastosowania:
HPLC; Filtracja lepkich lub zawierających cząstki stałe próbek do HPLC
Features and Benefits
Tylko do ogólnego użytku laboratoryjnego
Packaging
niesterylny
Other Notes
Samplicity Filtration System
Legal Information
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAMWASTTRSAMTUBINGSAMP2SYSG
material
polypropylene device
material
polyester (recycled)
material
silicone tubing
material
polyester component(s), polypropylene , silicone component(s)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Samplicity®
manufacturer/tradename
Samplicity®
manufacturer/tradename
Samplicity®
manufacturer/tradename
Samplicity®
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable