SAMP2SYSG
Samplicity® G2 Filtration System, Glossy Green
Vacuum filtration system for sample preparation for HPLC
Wybierz wielkość
9320,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu10 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
9320,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu10 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
polyester component(s)
polypropylene
silicone component(s)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Samplicity®
metody
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
9.1 cm (3.6 in.)
dł. × szer. × wys.
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
Długość
44.5 cm (17.5 in.)
Szerokość
10.2 cm (4 in.)
masa
1.32 kg (2.9 lb)
kolor
green
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
• Filtration for HPLC sample prep without syringes. Sample is added to an adapter funnel on a standard Millex 33 mm filter (Millex Filters for the Samplicity G2 System) or an integrated funnel and filter (Millex Samplicity filter)
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Zastosowanie
Opakowanie
Komponenty
Lid
Vial Tray
Waste Tray
Tubing
Charakterystyka techniczna
Produkty
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.